PF-04708671
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: PF-4708671, 2-((4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl)methyl)-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
BISN0176-5MG
APOSBISN0176-5MGEA 325 NOK
APOSBISN0176-5MG
PF-04708671
PF-04708671
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₉H₂₁F₃N₆
MW: 390,4 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18086922
CAS-nummer: 1255517-76-0