VX-11e
Leverandør: Apollo Scientific
BISN0184-1MG BISN0184-5MG BISN0184-10MG
APOSBISN0184-1MGEA 1075 NOK
APOSBISN0184-1MG APOSBISN0184-5MG APOSBISN0184-10MG
VX-11e
VX-11e
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₄H₂₀Cl₂FN₅O₂
MW: 500,35 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18433366
CAS-nummer: 896720-20-0