BIX2188 Z-Isomer
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: BIX-02188, BIX02188, (Z)-3-(((3-((dimethylamino)methyl)phenyl)amino)(phenyl)methylene)-2-oxoindoline-6-carboxamide
BISN0195-1MG
APOSBISN0195-1MGEA 770 NOK
APOSBISN0195-1MG
BIX2188 Z-Isomer
BIX2188 Z-Isomer
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₅H₂₄N₄O₂
MW: 412,493 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD18157583
CAS-nummer: 334949-59-6