Tyrphostin AG-126
Leverandør: Apollo Scientific
BISN0202-5MG BISN0202-10MG BISN0202-25MG
APOSBISN0202-5MGEA 1550 NOK
APOSBISN0202-5MG APOSBISN0202-10MG APOSBISN0202-25MG
Tyrphostin AG-126
Tyrphostin AG-126
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₀H₅N₃O₃
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00236448
CAS-nummer: 118409-62-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III