ZM-336372
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-(Dimethylamino)-N-(3-(4-hydroxybenzamido)-4-methylphenyl)benzamide, ZM 336372
BISN0205-5MG
APOSBISN0205-5MGEA 590 NOK
APOSBISN0205-5MG
ZM-336372
ZM-336372
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₃H₂₃N₃O₃
MW: 389,455 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683971
CAS-nummer: 208260-29-1