TAK-715
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: N-(4-(2-Ethyl-4-(m-tolyl)thiazol-5-yl)pyridin-2-yl)benzamide
BISN0206-1MG
APOSBISN0206-1MGEA 415 NOK
APOSBISN0206-1MG
TAK-715
TAK-715
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₄H₂₁N₃OS
MW: 399,5 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17012805
CAS-nummer: 303162-79-0