Tri-O-acetyl-D-galactal
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2R,3R,4R)-2-(Acetoxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-3,4-diyl diacetate, 1,5-Anhydro-2-deoxy-D-lyxo-hex-1-enitol 3,4,6-Tri-O-acetyl Ether, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-galactal
BISY010-10G BISY010-25G BISY010-100G
APOSBISY010-10GEA 1325 NOK
APOSBISY010-10G APOSBISY010-25G APOSBISY010-100G
Tri-O-acetyl-D-galactal
Tri-O-acetyl-D-galactal
Formel: C₁₂H₁₆O₇
MW: 272,25 g/mol
Smeltepunkt: 34…38 °C
Tetthet: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00064092
CAS-nummer: 4098-06-0