Tiaminhydroklorid ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
BIT0614-100G BIT0614-1KG BIT0614-250G
APOSBIT0614-100GEA 465 NOK
APOSBIT0614-100G APOSBIT0614-1KG APOSBIT0614-250G
Tiaminhydroklorid ≥99%
Tiaminhydroklorid
Formel: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
MW: 337,27 g/mol
Smeltepunkt: 247…249 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00012780
CAS-nummer: 67-03-8
EINECS: 200-641-8