L(-)-Tryptofan ≥99.5%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
BIT0720-100G BIT0720-1KG BIT0720-500G
APOSBIT0720-100GEA 270 NOK
APOSBIT0720-100G APOSBIT0720-1KG APOSBIT0720-500G
L(-)-Tryptofan ≥99.5%
L(-)-Tryptofan
USP, pyrogen free
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
MW: 204,23 g/mol
Smeltepunkt: 280…285 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064340
CAS-nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6