L(+)-Valin ≥99.5%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
BIV0722-100G BIV0722-1KG
APOSBIV0722-100GEA 270 NOK
APOSBIV0722-100G APOSBIV0722-1KG
L(+)-Valin ≥99.5%
L(+)-Valin
USP, pyrogen free
Formel: C₅H₁₁NO₂
MW: 117,15 g/mol
Smeltepunkt: 295…300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064220
CAS-nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6