Ammoniumdihydrogenortofosfat 99.995%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
IN1063-100G IN1063-500G
APOSIN1063-100GEA 3325 NOK
APOSIN1063-100G APOSIN1063-500G
Ammoniumdihydrogenortofosfat 99.995%
Ammoniumdihydrogenortofosfat
Formel: NH₄H₂PO₄
Smeltepunkt: 190 °C
Tetthet: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003396
CAS-nummer: 7722-76-1
EINECS: 231-764-5