Bismut(III)oksid 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Bismuth Trioxide, Dibismuth trioxide
IN1255-100G IN1255-500G
APOSIN1255-100GEA 1975 NOK
APOSIN1255-100G APOSIN1255-500G
Bismut(III)oksid 99.999%
Bismut(III)oksid
Formel: BiO₃
MW: 465,96 g/mol
Kokepunkt: 1890 °C
Smeltepunkt: 817 °C
Tetthet: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003462
CAS-nummer: 1304-76-3