Hafnium (IV) klorid 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
IN1954-100G IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA 0 NOK
APOSIN1954-100G APOSIN1954-25G
Hafnium (IV) klorid 98+%
Hafnium (IV) klorid
Formel: Cl₄Hf
Smeltepunkt: 320 °C (subl.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011034
CAS-nummer: 13499-05-3
FN: 3260
ADR: 8,II