Lanthanum (III) hydroksid 99.99%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
IN2140-250G IN2140-50G
APOSIN2140-250GEA 2675 NOK
APOSIN2140-250G APOSIN2140-50G
Lanthanum (III) hydroksid 99.99%
Lanthanum (III) hydroksid
Formel: H₃LaO₃
MW: 189,93 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016160
CAS-nummer: 14507-19-8
FN: 3262
ADR: 8,II