Niobium 99,8%, pulver –60 mesh
Leverandør: Apollo Scientific
IN2731-100G IN2731-25G
APOSIN2731-100GEA 0 NOK
APOSIN2731-100G APOSIN2731-25G
Niobium 99,8%, pulver –60 mesh
Niobium
Formel: Nb
MW: 92,91 g/mol
Kokepunkt: 4742 °C
Smeltepunkt: 2468 °C
Tetthet: 8,57 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011126
CAS-nummer: 7440-03-1