Praseodymium triklorid, vannfri
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
IN2968-10G IN2968-50G
APOSIN2968-10GEA 1700 NOK
APOSIN2968-10G APOSIN2968-50G
Praseodymium triklorid, vannfri
Praseodymium triklorid
Formel: Cl₃Pr
MW: 247,27 g/mol
Kokepunkt: 1700 °C
Smeltepunkt: 786 °C
Tetthet: 4,02 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011176
CAS-nummer: 10361-79-2