Selendioksid 99,9%
Leverandør: Apollo Scientific
IN3175-100G IN3175-500G
APOSIN3175-100GEA 3775 NOK
APOSIN3175-100G APOSIN3175-500G
Selendioksid 99,9%
Selenium dioxide
Formel: SeO₂
MW: 110,96 g/mol
Smeltepunkt: 340…350 °C (subl.)
Tetthet: 3,95 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003562
CAS-nummer: 7446-08-4
FN: 3283
ADR: 6.1,III