Titanium (IV) oksid rutile 99.999%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
IN3709-50G
APOSIN3709-50GEA 485 NOK
APOSIN3709-50G
Titanium (IV) oksid rutile 99.999%
Titanium (IV) oksid rutile
Formel: O₂Ti
MW: 79,88 g/mol
Smeltepunkt: 1855 °C
Tetthet: 4,17 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011269
CAS-nummer: 1317-80-2