Vanadium(V)oksid 99.99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
IN3778-10G
APOSIN3778-10GEA 465 NOK
APOSIN3778-10G
Vanadium(V)oksid 99.99+%
Vanadium(V)oksid
Formel: O₅V₂
MW: 181,88 g/mol
Kokepunkt: 1750 °C
Smeltepunkt: 690 °C
Tetthet: 3,357 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011457
CAS-nummer: 1314-62-1
EINECS: 215-239-8
FN: 2862
ADR: 6.1,III