Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
OR0093-1G OR0093-25G OR0093-5G
APOSOR0093-1GEA 270 NOK
APOSOR0093-1G APOSOR0093-25G APOSOR0093-5G
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formel: C₈H₇BO₂S
MW: 178,02 g/mol
Smeltepunkt: 252…255 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01075674
CAS-nummer: 98437-23-1