Boc-Arg(NO₂)-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR0122-100G OR0122-25G OR0122-500G
APOSOR0122-100GEA 2800 NOK
APOSOR0122-100G APOSOR0122-25G APOSOR0122-500G
Boc-Arg(NO₂)-OH
Boc-Arg(NO₂)-OH
Formel: C₁₁H₂₁N₅O₆
MW: 319,318 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00065556
CAS-nummer: 2188-18-3