1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR0156-1G OR0156-5G OR0156-10G
APOSOR0156-1GEA 2000 NOK
APOSOR0156-1G APOSOR0156-5G APOSOR0156-10G
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrazin-2-yl)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00235147
CAS-nummer: 36914-69-9