1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR0157-1G OR0157-5G
APOSOR0157-1GEA 895 NOK
APOSOR0157-1G APOSOR0157-5G
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(pyrimidin-4-yl)ethanol
Formel: C₁₂H₁₂N₂O
MW: 200,24 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03426053
CAS-nummer: 36914-71-3