1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
OR0160-10G OR0160-1G OR0160-5G
APOSOR0160-10GEA 7475 NOK
APOSOR0160-10G APOSOR0160-1G APOSOR0160-5G
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-Phenyl-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Formel: C₁₆H₁₄N₂O
MW: 250,3 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03426052
CAS-nummer: 849021-27-8