2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR01748-1G OR01748-500MG OR01748-50MG
APOSOR01748-1GEA 2725 NOK
APOSOR01748-1G APOSOR01748-500MG APOSOR01748-50MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 27363-77-5