6-Bromonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Bromopyridine-3-carboxylic acid, 2-Bromo-5-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromo-3-pyridinecarboxylic acid
OR0182-25G OR0182-5G OR0182-100G
APOSOR0182-25GEA 500 NOK
APOSOR0182-25G APOSOR0182-5G APOSOR0182-100G
6-Bromonicotinic acid
6-Bromonicotinic acid
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Smeltepunkt: 179…188 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01927100
CAS-nummer: 6311-35-9