N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: Z-Tyr-OH, N-Cbz-L-tyrosine, Cbz-Tyr-OH
OR0222-100G OR0222-25G
APOSOR0222-100GEA 1425 NOK
APOSOR0222-100G APOSOR0222-25G
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Formel: C₁₇H₁₇NO₅
MW: 315,33 g/mol
Smeltepunkt: 93…96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00037180
CAS-nummer: 1164-16-5