1-(3-Cyanobenzyl)piperazine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-[(Piperazin-1-yl)methyl]benzonitrile
OR0229-1G OR0229-5G
APOSOR0229-1GEA 1400 NOK
APOSOR0229-1G APOSOR0229-5G
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine 97%
1-(3-Cyanobenzyl)piperazine
Formel: C₁₂H₁₅N₃
MW: 201,27 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 203047-38-5