5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
OR0381-1G
OR0381-5G
APOSOR0381-1GEA
715
NOK
APOSOR0381-1G
APOSOR0381-5G
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran 95+%
5-Iodo-2,3-dihydrobenzofuran
Formel:
C₈H₇IO Smeltepunkt: 62…65 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00817051 CAS-nummer: 132464-84-7 |