1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR0417-5G OR0417-25G
APOSOR0417-5GEA 1350 NOK
APOSOR0417-5G APOSOR0417-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 98%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Smeltepunkt: 206…213 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00159636
CAS-nummer: 5744-56-9