1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
OR0419-1G OR0419-250MG
APOSOR0419-1GEA 715 NOK
APOSOR0419-1G APOSOR0419-250MG
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carbonyl chloride
Formel: C₆H₇ClN₂O
Kokepunkt: 100 °C/20mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00833258
CAS-nummer: 55458-67-8
FN: 3261
ADR: 8,II