N-Fmoc-L-valine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR0495-500G
APOSOR0495-500GEA 2350 NOK
APOSOR0495-500G
N-Fmoc-L-valine 97%
N-Fmoc-L-valine
Formel: C₂₀H₂₁NO₄
MW: 339,4 g/mol
Smeltepunkt: 142…147 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00037124
CAS-nummer: 68858-20-8
EINECS: 272-515-0