3-Tolylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Methylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-methylphenyl)borane, 3-Methylbenzeneboronic acid, 3-Methylphenylboronic acid, m-Tolylboronic acid
OR0643-100G OR0643-500G
APOSOR0643-100GEA 1050 NOK
APOSOR0643-100G APOSOR0643-500G
3-Tolylboronic acid 97%
3-Tolylboronic acid
Formel: C₇H₉BO₂
MW: 135,96 g/mol
Smeltepunkt: 159…162 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040198
CAS-nummer: 17933-03-8