5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR0676-1G OR0676-250MG
APOSOR0676-1GEA 360 NOK
APOSOR0676-1G APOSOR0676-250MG
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Nitro-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C9H6N2O3
MW: 190,1600 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01313781
CAS-nummer: 6625-96-3