4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Hydroxymethyl-N,N-dimethylaniline
OR0847-1G OR0847-250MG OR0847-5G
APOSOR0847-1GEA 1200 NOK
APOSOR0847-1G APOSOR0847-250MG APOSOR0847-5G
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol 97%
4-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₃NO
MW: 151,21 g/mol
Kokepunkt: 125…126 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03840449
CAS-nummer: 1703-46-4