1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR0954-1G OR0954-250MG
APOSOR0954-1GEA 0 NOK
APOSOR0954-1G APOSOR0954-250MG
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
1-(Piperidine-1-sulphonyl)piperazine
Formel: C₉H₁₉N₃O₂S
MW: 233,33 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04973338
CAS-nummer: 500587-48-4