1-Thiazol-2-ylpiperazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(1-Piperazinyl)thiazole, 2-(Piperazin-1-yl)thiazole, 1-(2-Thiazolyl)piperazine
OR0960-1G OR0960-250MG OR0960-5G
APOSOR0960-1GEA 500 NOK
APOSOR0960-1G APOSOR0960-250MG APOSOR0960-5G
1-Thiazol-2-ylpiperazine
1-Thiazol-2-ylpiperazine
Formel: C₇H₁₁N₃S
MW: 169.25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00778419
CAS-nummer: 42270-37-1
EINECS: 255-743-5