4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR0998-1G OR0998-250MG
APOSOR0998-1GEA 2300 NOK
APOSOR0998-1G APOSOR0998-250MG
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Amino-5-(2-thienyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₆H₆N₄S₂
MW: 198,27 g/mol
Smeltepunkt: 219…220 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00269270
CAS-nummer: 61019-27-0