2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-5-methyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-methylthiophene
OR10162-100G
APOSOR10162-100GEA 1550 NOK
APOSOR10162-100G
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile 97%
2-Amino-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂S
MW: 138,1902 g/mol
Smeltepunkt: 103…104 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01626055
CAS-nummer: 138564-58-6