5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10185-25G OR10185-5G
APOSOR10185-25GEA 1350 NOK
APOSOR10185-25G APOSOR10185-5G
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C10H9NO2
MW: 175,19 g/mol
Smeltepunkt: 179…184 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00005623
CAS-nummer: 10601-19-1
EINECS: 234-220-5