6-Nitroindole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Nitro-1H-indole
OR10187-1G OR10187-5G
APOSOR10187-1GEA 270 NOK
APOSOR10187-1G APOSOR10187-5G
6-Nitroindole
6-Nitroindole
Formel: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Smeltepunkt: 137…143 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051497
CAS-nummer: 4769-96-4