7-Hydroxyindole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR10209-1G OR10209-5G
APOSOR10209-1GEA 1450 NOK
APOSOR10209-1G APOSOR10209-5G
7-Hydroxyindole 97%
7-Hydroxyindole
Formel: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Smeltepunkt: 84…88 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00152102
CAS-nummer: 2380-84-9