N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Methylamino)tetrahydro-2H-pyran
OR1026-1G OR1026-5G OR1026-10G
APOSOR1026-1GEA 500 NOK
APOSOR1026-1G APOSOR1026-5G APOSOR1026-10G
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine 95%
N-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-amine
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,1700 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06658492
CAS-nummer: 220641-87-2