2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Aminothiazole-5-carboxaldehyde, 2-Amino-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde
OR10318-25G OR10318-5G
APOSOR10318-25GEA 5575 NOK
APOSOR10318-25G APOSOR10318-5G
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde 96%
2-Aminothiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₄H₄N₂OS
MW: 128,15 g/mol
Smeltepunkt: 160…166 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179570
CAS-nummer: 1003-61-8