5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
OR103267-1G OR103267-5G OR103267-25G
APOSOR103267-1GEA 715 NOK
APOSOR103267-1G APOSOR103267-5G APOSOR103267-25G
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,1280 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00973833
CAS-nummer: 4058-91-7