5-Aminooxindole
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
5-Aminoindolin-2-one, 5-Amino-1,3-dihydro-indol-2-one, 5-Amino-2-indolinone, 5-Aminooxindole
OR10335-5G
APOSOR10335-5GEA
1575
NOK
APOSOR10335-5G
5-Aminooxindole
5-Aminooxindole
Formel:
C₈H₈N₂O MW: 148.16 g/mol Smeltepunkt: 182…186 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD02179603 CAS-nummer: 20876-36-2 |