4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(Benzylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Benzylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Benzylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10355-1G OR10355-5G
APOSOR10355-1GEA 325 NOK
APOSOR10355-1G APOSOR10355-5G
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Benzylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₄H₁₄BNO₃
MW: 255,08 g/mol
Smeltepunkt: 212…218 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03411953
CAS-nummer: 252663-47-1