4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Benzyloxy-2-methylbenzeneboronic acid
OR10356-25G
APOSOR10356-25GEA 2550 NOK
APOSOR10356-25G
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
4-Benzyloxy-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₁₄H₁₅BO₃
MW: 242,08 g/mol
Smeltepunkt: 154…158 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788404
CAS-nummer: 847560-49-0