3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, (3-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 3-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10358-5G
APOSOR10358-5GEA 1575 NOK
APOSOR10358-5G
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,06 g/mol
Smeltepunkt: 138…146 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179445
CAS-nummer: 380430-52-4