4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-((Benzyloxy)carbonyl)phenyl)boronic acid, 4-Benzyloxycarbonylphenylboronic acid, 4-Carbobenzoxybenzeneboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid, 4-Carbobenzoxyphenylboronic acid, 4-(Benzyloxycarbonyl)phenylboronic acid
OR10359-1G OR10359-25G OR10359-5G
APOSOR10359-1GEA 465 NOK
APOSOR10359-1G APOSOR10359-25G APOSOR10359-5G
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Benzyloxycarbonyl)benzeneboronic acid
Formel: C₁₄H₁₃BO₄
MW: 256,06 g/mol
Smeltepunkt: 187…192 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179442
CAS-nummer: 184000-11-1